Cresyl diphenyl phosphate (mixture of analogue) mixed isomers 94
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diphenyl p-tolyl phosphate, Diphenyl Cresyl Phosphate, Phosphoric Acid Cresyl Diphenyl Ester
42092.AE
42092.AP
42092.AEEA
45.7
EUR
42092.AE
42092.AP
Cresyl diphenyl phosphate (mixture of analogue) mixed isomers 94
Cresyl diphenyl phosphate (mixture of analogue)
Purity: 94%
CAS No.: 26444-49-5
Molecular Formula: (CH3C6H4O)xP(O)(OC6H5)y
Flash Point: 232°(450°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.21
Refractive Index: 1.5630
Appearance: Pale yellow
Melting Point: -38°
Boiling Point: 390°
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00014920
Formula:
C₁₉H₁₇O₄P MW: 340.3097 g/mol Pto. Ebullición: 390 °C Pto. de fusión: –38 °C Densidad: 1.21 Pto. de inflamación: 232 °C (450 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014920 Núm. CAS: 26444-49-5 EINECS: 247-693-8 UN: 3082 ADR: 9 III |