Specpure® Silica, Standard Solution, SiO₂ 1000 µg/ml
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42225.APEA 219 EUR
42225.AP 42225.AE
Specpure® Silica, Standard Solution, SiO₂ 1000 µg/ml
Normativas Estándares aniónicos Estándares de silicato
Molecular Formula: Na₂SiO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid