Hexavalent chromium, standard solution, Cr+6 1000 µg/ml, Specpure®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42234.AE 42234.AP
42234.AEEA 141 EUR
42234.AE 42234.AP
Hexavalent chromium, standard solution, Cr+6 1000 µg/ml, Specpure®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cromo
Molecular Formula: (NH₄)₂Cr₂O₇ in H₂O
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00717544