Amberlite® IRA-67 ion exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42253.30 42253.A1 42253.A7
42253.30EA 55.8 EUR
42253.30 42253.A1 42253.A7
Amberlite® IRA-67 ion exchange resin
Amberlite® IRA-67
CAS No.: 80747-90-6 Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00145567
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145567
Núm. CAS: 80747-90-6
Índice Merck: 14,382