N,N-Dimethylacrylamide ≥99.5% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
42405.18
42405.30
42405.A1
42405.18EA
55.5
EUR
42405.18
42405.30
42405.A1
N,N-Dimethylacrylamide ≥99.5% estabilizado
N,N-Dimethylacrylamide
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99.5%
CAS No.: 2680-03-7
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 71°(161°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.962
Refractive Index: 1.4730
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 82-84°/21mm
Beilstein Reference: 1742219
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00008626
Formula:
C₅H₉NO Pto. Ebullición: 82…84 °C (21 mmHg) Densidad: 0,962 Pto. de inflamación: 71 °C (161 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008626 Núm. CAS: 2680-03-7 EINECS: 220-237-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |