Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulphide (∼22,3% S) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
42410.06
42410.14
42410.22
42410.36
42410.06EA
53.5
EUR
42410.06
42410.14
42410.22
42410.36
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulphide (∼22,3% S) ≥98%
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulphide
CAS No.: 40372-72-3
Molecular Formula: ((CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2SS)2
Formula Weight: 538.94
Flash Point: 91°(196°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.074
Boiling Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00053751
Applications: Coupling/cross-linking agent for precious metals
Formula:
C₁₈H₄₂O₆S₄Si₂ MW: 538,938 g/mol Pto. Ebullición: 250 °C (desc.) Densidad: 1,074 Pto. de inflamación: 91 °C (196 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053751 Núm. CAS: 40372-72-3 EINECS: 254-896-5 |