3-Mercaptopropyl(dimethoxy)methylsilane ≥95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Mercaptopropylmethyldimethoxysilane, 3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanethiol
42426.AD 42426.AK
42426.ADEA 61.7 EUR
42426.AD 42426.AK
3-Mercaptopropyl(dimethoxy)methylsilane ≥95%
3-Mercaptopropyl(dimethoxy)methylsilane
Purity: 95% CAS No.: 31001-77-1 Molecular Formula: C6H16O2SSi Formula Weight: 180.34 Flash Point: 93°(199°F) Physical Form: Liquid Density: 1.000 Refractive Index: 1.4500 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Boiling Point: 96°/30mm MDL No.: MFCD00053923
Formula: C₆H₁₆O₂SSi
MW: 180,34 g/mol
Pto. Ebullición: 96 °C (30 mmHg)
Densidad: 1,000
Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053923
Núm. CAS: 31001-77-1
EINECS: 250-426-8