Ion chromatography standard solution, acetate, Specpure®, 1000 µg/ml
Proveedor: Thermo Scientific
42563.AE
42563.AP
42563.AEEA
160
EUR
42563.AE
42563.AP
Ion chromatography standard solution, acetate, Specpure®, 1000 µg/ml
Normativas
Estándares aniónicos
Estándares de acetato
Molecular Formula: CH₃CO₂Na in H₂O
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00282007