Formate, Ion chromatography standard solution, Specpure®, HCO₂- 1000 µg/ml
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42566.AE
42566.AP
42566.AEEA
167
EUR
42566.AE
42566.AP
Formate, Ion chromatography standard solution, Specpure®, HCO₂- 1000 µg/ml
Normativas
Estándares aniónicos
Estándares de formiato
Molecular Formula: HCO₂Na in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003297