Monocloruro de iodo ∼0.22 N in glacial acetic acid
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Iodo monocloruro
42647.AP 42647.K2
42647.APEA 98.2 EUR
42647.AP 42647.K2
Monocloruro de iodo ∼0.22 N in glacial acetic acid
Monocloruro de iodo
CAS No.: 7790-99-0 Molecular Formula: ClI Formula Weight: 162.36 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture and Light Sensitive UN No.: UN2920 MDL No.: MFCD00011354
Applications: For determination of iodine absorption number of fats
Formula: ClI
MW: 162.36 g/mol
Pto. Ebullición: 97.3
Pto. de fusión: 26
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011354
Núm. CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 2920
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,05039