Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV) 50% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
42676.A1
42676.A7
42676.30
42676.A1EA
249
EUR
42676.A1
42676.A7
42676.30
Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV) 50% (w/w) en solución acuosa
Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV)
CAS No.: 65104-06-5
Molecular Formula: C6H18N2O8Ti
Formula Weight: 294.10
Flash Point: 47°(118°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.21
Refractive Index: 1.4380
Appearance: Pale yellow
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00072736
Applications: Water soluble titanium complex
Formula:
C₆H₂₂N₂O₈Ti MW: 298.115 g/mol Densidad: 1.21 Pto. de inflamación: 47 °C (118 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00072736 Núm. CAS: 65104-06-5 EINECS: 247-428-6 UN: 1993 ADR: 3 III |