Tetramethylammonium formate 30% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
42710.AE
42710.AP
42710.AEEA
92
EUR
42710.AE
42710.AP
Tetramethylammonium formate 30% (w/w) en solución acuosa
Tetramethylammonium formate
CAS No.: 59138-84-0
Molecular Formula: C5H13NO2
Formula Weight: 119.16
Physical Form: Liquid
Beilstein Reference: 3916177
MDL No.: MFCD00054402
Formula:
C₅H₁₃NO₂ MW: 119,164 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054402 Núm. CAS: 59138-84-0 EINECS: 261-622-8 |