Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate ≥97% (by titrimetric analysis), white powder
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxy-3-methylbutyric Acid Calcium Salt
42721.18
42721.30
42721.A1
42721.18EA
99.3
EUR
42721.18
42721.30
42721.A1
Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate ≥97% (by titrimetric analysis), white powder
Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate
Purity: 97+%
CAS No.: 135236-72-5
Molecular Formula: C10H18CaO6.xH2O
Formula Weight: 274.33(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD01318562
Formula:
C₁₀H₁₈CaO₆·H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01321171 Núm. CAS: 135236-72-5 |