Samarium cobalt (33% Sm), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
42732.18
42732.30
42732.18EA
105
EUR
42732.18
42732.30
Samarium cobalt (33% Sm), REacton®
Samarium cobalt
CAS No.: 12017-68-4
Molecular Formula: SmCo5, Intermetallic, Magnet Alloy Additive
Physical Form: Fine Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Odourless
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD02091682
Formula:
CoSm Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02091682 Núm. CAS: 12017-68-4 EINECS: 234-625-7 UN: 3089 ADR: 4.1,III |