Methyl purple 0,1% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42753.AP 42753.K2
42753.APEA 53.2 EUR
42753.AP 42753.K2
Methyl purple 0,1% (w/v) en solución acuosa
Methyl purple
Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00070843
Formula: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070843
Núm. CAS: 1340-02-9