Azul de metileno 1% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Cloruro de metiltioninio, Cloruro de 3,7-bis(dimetilamino)fenotiazin-5-io
42771.AE 42771.AP
42771.AEEA 35.1 EUR
42771.AE 42771.AP
Azul de metileno 1% (w/v) en solución acuosa
Azul de metileno
Molecular Formula: C16H18ClN3S Formula Weight: 319.86 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00012111
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319.86 g/mol
Pto. de fusión: 180
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150008
Núm. CAS: 61-73-4
Índice Merck: 12,06137