Iron(III) isopropoxide 2,5% (w/v) in isopropanol (IPA)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
CAS No.: 14995-22-3
Molecular Formula: Fe[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 233.11
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under Argon
Density: 0.79
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Red-brown
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 82°
UN No.: UN1219
MDL No.: MFCD00070436
Formula:
C₉H₂₁FeO₃ Pto. Ebullición: 82 °C Densidad: 0,79 Pto. de inflamación: 12 °C (54 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070436 Núm. CAS: 14995-22-3 UN: 1219 ADR: 3,II |