Ruthenium(III) nitrosyl chloride, hidrato
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trichloronitrosylruthenium(III), Ruthenium(III) nitrosylchloride
43089.03
43089.06
43089.03EA
171
EUR
43089.03
43089.06
Ruthenium(III) nitrosyl chloride, hidrato
Ruthenium(III) nitrosyl chloride
CAS No.: 32535-76-5
Molecular Formula: Ru(NO)Cl3.xH2O
Formula Weight: 237.44(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 180° dec.
MDL No.: MFCD00049765
Formula:
Ru(NO)Cl₃ MW: 237,44 g/mol Pto. de fusión: 180 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049765 Núm. CAS: 32535-76-5 |