Benzyl acrylate 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Acrylic Acid Benzyl Ester
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 150 ppm
43204.30
43204.18
43204.09
43204.30EA
761
EUR
43204.30
43204.18
43204.09
Benzyl acrylate 98% estabilizado
Benzyl acrylate
Stab. with ca 150ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 2495-35-4
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Physical Form: Liquid
Density: 1.06
Refractive Index: 1.5180
Appearance: Colourless
Boiling Point: 111°/8mm
Solubility: Soluble in organic solvents
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00048147
Applications: Preparation of high refractive index polyacrylates
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 111 °C (8 mmHg) Densidad: 1,06 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048147 Núm. CAS: 2495-35-4 EINECS: 219-673-9 UN: 3082 ADR: 9,III |