Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane), M.W. 14,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
43230.22
43230.14
43230.06
43230.22EA
251
EUR
43230.22
43230.14
43230.06
Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane), M.W. 14,000
Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane)
CAS No.: 63148-56-1
Molecular Formula: [-Si(CH3)(CH3CH2CF3)O-]n
Flash Point: 315°(599°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.30
Refractive Index: 1.383
MDL No.: MFCD00241477
Applications: Fluorosilicone lubricant
Formula:
[-Si(CH₃)(CH₃CH₂CF₃)O-]n Densidad: 1,30 Pto. de inflamación: 315 °C (599 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00241477 Núm. CAS: 63148-56-1 |