DMS (Dimethyl suberimidate dihydrochloride)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
CAS No.: 34490-86-3
Molecular Formula: C10H20N2O2.2HCl
Formula Weight: 273.20
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 213-214°
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00012574
Applications: Crosslinking of proteins and poly(allylamine)
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Pto. de fusión: 213…214 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012574 Núm. CAS: 34490-86-3 EINECS: 252-060-4 |