Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
43384.03
43384.06
43384.03EA
94.2
EUR
43384.03
43384.06
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride ≥97%
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 97+%
CAS No.: 39978-14-8
Molecular Formula: C6H7NO2S.HCl
Formula Weight: 193.65
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Brown
Melting Point: 199-200° dec.
MDL No.: MFCD00068149
Formula:
C₆H₈ClNO₂S MW: 193.65 g/mol Pto. de fusión: 199…200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068149 Núm. CAS: 39978-14-8 |