4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43402.04
43402.77
43402.04EA
427
EUR
43402.04
43402.77
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin ≥95%
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Purity: 95%
CAS No.: 88404-25-5
Molecular Formula: C12H11BrO4
Formula Weight: 299.12
Physical Form: Powder
Melting Point: 200-203°
Beilstein Reference: 4750487
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00011570
Applications: Fluorescent labeling reagent. Used in HPLC for the detection of carboxylic acids
Formula:
C₁₂H₁₁BrO₄ Pto. de fusión: 200…203 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011570 Núm. CAS: 88404-25-5 ADR: 8,III |