Trinitrato de galio solución (9 - 10% Ga) (w/w)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Galio (III) nitrato, Nitrato de galio (III)
43484.30
43484.18
43484.30EA
801
EUR
43484.30
43484.18
Trinitrato de galio solución (9 - 10% Ga) (w/w)
Trinitrato de galio
Purity: 9-10%
CAS No.: 13494-90-1
Molecular Formula: Ga(NO3)3
Formula Weight: 255.73
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3218
MDL No.: MFCD00011016
Formula:
GaN₃O₉ MW: 255,74 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011016 Núm. CAS: 13494-90-1 EINECS: 236-815-5 UN: 3218 ADR: 5.1,III |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)