5-Methylcytosine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-5-methylpyrimidin-2(1H)-one
43492.MC 43492.ME
43492.MCEA 138 EUR
43492.MC 43492.ME
5-Methylcytosine ≥97%
5-Methylcytosine
Purity: 97% CAS No.: 554-01-8 Molecular Formula: C5H7N3O Formula Weight: 125.13 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00233537
Formula: C₅H₇N₃O
MW: 125,131 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233537
Núm. CAS: 554-01-8
EINECS: 209-058-3
Índice Merck: 14,6050