Coal tar solución contains 81.0-86.0% alcohol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43671.K4
43671.AP
43671.K4EA
186
EUR
43671.K4
43671.AP
Coal tar solución contains 81.0-86.0% alcohol
Coal tar
CAS No.: 8007-45-2
Flash Point: 13°(55°F)
Physical Form: Liquid
Appearance: Dark brown
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00146482
Pto. de inflamación:
13 °C (55 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00146482 Núm. CAS: 8007-45-2 UN: 1993 ADR: 3,II |