Crystal violet lactone
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-(Dimethylamino)-3,3-bis[p-(dimethylamino)phenyl]phthalide, 3,3-Bis(p-dimethylaminophenyl)-6-dimethylaminophthalide
43710.14
43710.06
43710.14EA
294
EUR
43710.14
43710.06
Crystal violet lactone
Crystal violet lactone
CAS No.: 1552-42-7
Molecular Formula: C26H29N3O2
Formula Weight: 415.53
Physical Form: Powder
Melting Point: 180°-183°
MDL No.: MFCD00070611
Formula:
C₂₆H₂₉N₃O₂ MW: 415.54 g/mol Pto. de fusión: 180 °C…183 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070611 Núm. CAS: 1552-42-7 EINECS: 216-293-5 |