Fluorescamine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Fluram, 4-Phenyl-3H,3'H-spiro[furan-2,1'-isobenzofuran]-3,3'-dione, 4-Phenylspiro[furan-2(3H),1'-phthalan]-3,3'-dione
43749.MC
43749.MB
43749.ME
43749.MCEA
111
EUR
43749.MC
43749.MB
43749.ME
Fluorescamine
Fluorescamine
CAS No.: 38183-12-9
Molecular Formula: C17H10O4
Formula Weight: 278.27
Physical Form: Powder
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
Melting Point: 155-158°
MDL No.: MFCD00005928
Applications: For fluorescent detection of amino acids, peptides and proteins
Formula:
C₁₇H₁₀O₄ Pto. de fusión: 155…158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005928 Núm. CAS: 38183-12-9 EINECS: 253-814-5 Índice Merck: 14,4158 |