Leuco malachite green
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4,4'-Bis(dimethylamino)triphenylmethane, 4,4'-(Phenylmethylene)bis(N,N-dimethylaniline), 4,4'-Tetramethyldiaminotriphenylmethane, 4,4'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline), Leucomalachite green
43758.09
43758.04
43758.09EA
124
EUR
43758.09
43758.04
Leuco malachite green
Leuco malachite green
CAS No.: 129-73-7
Molecular Formula: C23H26N2
Formula Weight: 330.47
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 2140506
MDL No.: MFCD00008315
Formula:
C₂₃H₂₆N₂ Pto. de fusión: 100…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008315 Núm. CAS: 129-73-7 EINECS: 204-961-9 Índice Merck: 14,5699 |