3-Methyl-1-phenylindolin-2-one ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43808.03
43808.06
43808.03EA
123
EUR
43808.03
43808.06
3-Methyl-1-phenylindolin-2-one ≥97%
3-Methyl-1-phenylindolin-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 23210-22-2
Molecular Formula: C15H13NO
Formula Weight: 223.27
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00798609
Formula:
C₁₅H₁₃NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00798609 Núm. CAS: 23210-22-2 |