catalyst support
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43814.22 43814.A4 43814.36
43814.22EA 101 EUR
43814.22 43814.A4 43814.36
catalyst support
Óxido de circonio
Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00011310
Applications: Catalyst carrier
Formula: OZr
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011310
Núm. CAS: 12036-01-0
EINECS: 215-227-2