Fullerene nanotube multi-walled 20 nm OD, Length: 5-20 micron
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fullerene carbon nanotube
43839.MD
43839.MF
43839.MDEA
199
EUR
43839.MD
43839.MF
Fullerene nanotube multi-walled 20 nm OD, Length: 5-20 micron
Fullerene nanotube
CAS No.: 308068-56-6
Physical Form: -270 mesh powder
Appearance: Black
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00133992
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00133992 Núm. CAS: 308068-56-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III |