Magnesium tetraborate ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43892.14
43892.22
43892.14EA
155
EUR
43892.14
43892.22
Magnesium tetraborate ≥99%
Magnesium tetraborate
Purity: 99%
CAS No.: 12007-62-4
Molecular Formula: MgB4O7
Formula Weight: 179.54
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02688001
Formula:
MgB₄O₇ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02688001 Núm. CAS: 12007-62-4 |