Platino 5% on activated carbon, en polvo, sulfided 0.5% S (as sulfide)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Platinium
43905.09 43905.18
43905.09EA 246 EUR
43905.09 43905.18
Platino 5% on activated carbon, en polvo, sulfided 0.5% S (as sulfide)
Platino
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Powder UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III