Polyethylene 1000 micron, low density
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43949.18
43949.30
43949.A1
43949.18EA
42
EUR
43949.18
43949.30
43949.A1
Polyethylene 1000 micron, low density
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
CAS No.: 9002-88-4
Molecular Formula: (CH2CH2)n
Physical Form: Granular
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084423
Formula:
(CH₂CH₂)n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084423 Núm. CAS: 9002-88-4 Índice Merck: 14,7567 |