Polyethylene UHMW
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43951.18
43951.30
43951.A1
43951.18EA
59.1
EUR
43951.18
43951.30
43951.A1
Polyethylene UHMW
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
CAS No.: 9002-88-4
Molecular Formula: (CH2CH2)n
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084423
Formula:
(CH₂CH₂)n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084423 Núm. CAS: 9002-88-4 |