Poly(methyl methacrylate) 600 micron
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43969.18
43969.30
43969.18EA
104
EUR
43969.18
43969.30
Poly(methyl methacrylate) 600 micron
Poly(methyl methacrylate)
CAS No.: 9011-14-7
Molecular Formula: [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00134349
Formula:
C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134349 Núm. CAS: 9011-14-7 |