Poly(methyl methacrylate)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Methacrylic Acid Methyl Ester Polymer, Methyl Methacrylate Polymer, PMMA
43982.18 43982.30 43982.A1
43982.18EA 55.9 EUR
43982.18 43982.30 43982.A1
Poly(methyl methacrylate)
Poly(methyl methacrylate)
CAS No.: 9011-14-7 Molecular Formula: [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 150° MDL No.: MFCD00134349
Formula: C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n)
Pto. de fusión: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134349
Núm. CAS: 9011-14-7