Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I) (≥8,9% Rh)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44030.03 44030.06
44030.03EA 404 EUR
44030.03 44030.06
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I) (≥8,9% Rh)
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
CAS No.: 18284-36-1 Molecular Formula: RhH[P(C6H5)3]4 Formula Weight: 1153.09 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 145-147° dec. Solubility: Soluble in chloroform, toluene MDL No.: MFCD00015867
Formula: C₇₂H₆₁P₄Rh
Pto. de fusión: 145…147 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015867
Núm. CAS: 18284-36-1