Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
44036.03 44036.06
44036.03EA 807 EUR
44036.03 44036.06
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS No.: 36620-11-8 Molecular Formula: [Rh(C7H8)2]BF4 Formula Weight: 373.99 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00671775
Formula: C₁₄H₁₆BF₄Rh
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671775
Núm. CAS: 36620-11-8
UN: 1759
ADR: 8,II