Ammonium magnesium phosphate hydrate ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
44053.18
44053.30
44053.18EA
187
EUR
44053.18
44053.30
Ammonium magnesium phosphate hydrate ≥99.999% (metals basis)
Ammonium magnesium phosphate hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 7785-21-9
Molecular Formula: NH4MgPO4.xH2O
Formula Weight: 137.32(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.711
MDL No.: MFCD00050358
Formula:
NH₄MgPO₄·xH₂O Densidad: 1,711 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00050358 Núm. CAS: 7785-21-9 EINECS: 232-075-2 |