Silver plating solution ∼28,7 g/l (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
44067.AK 44067.K2
44067.AKEA 53.5 EUR
44067.AK 44067.K2
Silver plating solution ∼28,7 g/l (metals basis)
Silver plating solution
UN No.: UN1935 MDL No.: MFCD00003397
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
UN: 1935
ADR: 6.1,II