Nitruro de boro 31% refractory brushable paint
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Boro nitruro
44086.18
44086.30
44086.A1
44086.18EA
55.5
EUR
44086.18
44086.30
44086.A1
Nitruro de boro 31% refractory brushable paint
Nitruro de boro
CAS No.: 10043-11-5
Molecular Formula: BN
Physical Form: Paste
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011317
Formula:
BN MW: 24.82 g/mol Pto. de fusión: 2527 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011317 Núm. CAS: 10043-11-5 Índice Merck: 13,01336 |