3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic diimide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44098.06
44098.14
44098.06EA
54.7
EUR
44098.06
44098.14
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic diimide
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic diimide
CAS No.: 81-33-4
Molecular Formula: C24H10N2O4
Formula Weight: 390.35
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00024144
Formula:
C₂₄H₁₀N₂O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024144 Núm. CAS: 81-33-4 EINECS: 201-344-6 |