Rhodium : Palladium on activated carbon (10:1), en polvo
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
44124.06 44124.14 44124.22
44124.06EA 0 EUR
44124.06 44124.14 44124.22
Rhodium : Palladium on activated carbon (10:1), en polvo
Rhodium : Palladium on activated carbon
Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD03792580
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03792580
UN: 1325
ADR: 4.1,III