N,N'-Bis(acryloyl)cystamine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N,N'-(Disulphanediylbis(ethane-2,1-diyl))diacrylamide
acondicionado en Argón
44132.03
44132.06
44132.14
44132.03EA
113
EUR
44132.03
44132.06
44132.14
N,N'-Bis(acryloyl)cystamine ≥97%
N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
Purity: 98%
CAS No.: 60984-57-8
Molecular Formula: C10H16N2O2S2
Formula Weight: 260.37
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Appearance: White
Melting Point: 123-124°
MDL No.: MFCD00036225
Applications: Used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels
Formula:
C₁₀H₁₆N₂O₂S₂ MW: 260,37 g/mol Pto. de fusión: 123…124 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00036225 Núm. CAS: 60984-57-8 EINECS: 262-546-8 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)