Magnesio hidroxicarbonato tetrahidrato (∼40 - 43,5% MgO), grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
33333.36 33333.22
33333.36EA 95.5 EUR
33333.36 33333.22
Magnesio hidroxicarbonato tetrahidrato (∼40 - 43,5% MgO), grado reactivo
Magnesio hidroxicarbonato tetrahidrato
CAS No.: 39409-82-0 Molecular Formula: 4MgCO3.Mg(OH)2.4H2O approx. Formula Weight: 467.67 (395.58anhy) Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5660 MDL No.: MFCD00149783
Formula: 4MgCO₃·Mg(OH)₂·4H₂O
Pto. Ebullición: 3600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: > 2500 °C
Densidad: 2,16 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149783
Núm. CAS: 235-192-7
EINECS: 235-192-7
Índice Merck: 14,5660