Aluminum oxalate hydrate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
44149.30 44149.09 44149.18 44149.A1
44149.30EA 414 EUR
44149.30 44149.09 44149.18 44149.A1
Aluminum oxalate hydrate ≥99%
Aluminum oxalate hydrate
Purity: 99% CAS No.: 814-87-9 Molecular Formula: C6Al2O12.xH2O Formula Weight: 318.02(anhy) Physical Form: Powder/chunks Appearance: White MDL No.: MFCD00050791
Formula: C₆Al₂O₁₂·xH₂O
MW: 318,017 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050791
Núm. CAS: 814-87-9
EINECS: 212-407-2
Índice Merck: 14,355