Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44175.02 44175.77
44175.02EA 312 EUR
44175.02 44175.77
Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
CAS No.: 17904-83-5 Molecular Formula: C57H41EuN2O6 Formula Weight: 1001.93 Physical Form: Powder Melting Point: 172-173° Solubility: Soluble in dichloromethane, THF MDL No.: MFCD01321202
Applications: As an organic red light emitter
Formula: C₅₇H₄₁EuN₂O₆
MW: 1001.93 g/mol
Pto. de fusión: 172…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321202
Núm. CAS: 17904-83-5