2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
44189.04
44189.18
44189.04EA
49.1
EUR
44189.04
44189.18
2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne ≥97%
2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne
Purity: 97%
CAS No.: 18387-60-5
Molecular Formula: (CH3)3SiC≡CC(CH3)=CH2
Formula Weight: 138.28
Physical Form: Liquid
Density: 0.778
Boiling Point: 32°/15mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00190206
Formula:
(CH₃)₃SiC ΞCC(CH₃)=CH₂ MW: 138,28 g/mol Pto. Ebullición: 32 °C (15 mmHg) Densidad: 0,778 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190206 Núm. CAS: 18387-60-5 ADR: 3,III |